Läs mer
N'-(4-amino-5-klor-2-metoxybenzoyl)-N,N-dietyletan-1,2-diamin N-oxid (metoklopramid N-oxid), Mikromol™
Beskrivning
N'-(4-amino-5-klor-2-metoxybenzoyl)-N,N-dietyletan-1,2-diamin N-oxid (metoklopramid N-oxid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| CAS | 171367-22-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H22 Cl N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Metoclopramide Impurity G, Metoclopramide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| LEDER | CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[(4-amino-5-klor-2-metoxybenzoyl)amino]-N,N-dietylethanaminoxid |
| Visa mer |