missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-(methyl-d3)-2-cyanoethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-(methyl-d3)-2-cyanoethylamine |
| CAS | 1185144-54-0 |
| Molekylformel | C14H14D3N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)(methyl-d3)amino]propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4,6H2,1-3H3,(H2,16,17,18)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCC#N)c1nc(N)c2cc(OC)c(OC)cc2n1 |
| IUPAC-namn | 3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-(trideuteriomethyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.34 |
| Formel vikt | 290.1571 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?