Läs mer
N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N5O3.ClH/c1-20(6-4-5-17-9-21)15-18-11-8-13(23-3)12(22-2)7-10(11)14(16)19-15;/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,16,18,19);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 355.1411 |