Läs mer
N-(4-Amino-6,7-dimetoxyquinazol-2-yl)-N-metylpropylendiamin Hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methyl-propylenedia |
| CAS | 81403-69-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H21 N5 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2,4-Quinazolinediamine, N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, monohydrochloride (9CI), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N5O2.ClH/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14;/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18);1H |
| LEDER | Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN |
| IUPAC-namn | 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-dimetoxi-2-N-metylkinazolin-2,4-diamin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.81 |
| Show More |