Läs mer
N-(4-amino-6-etoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-N-metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10483073
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10483073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC35726DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-amino-6-ethoxy-1, 3, 5-triazin-2-yl)-N-methylamine
CAS 62096-63-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H11N5O
Kvantitet 1 g
Synonym 6-ethoxy-n2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-triazine, n-4-amino-6-ethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-n-methylamine, 2-amino-4-methylamino-6-ethoxy-1,3,5-trazine, 2-amino-4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazine, 4-amino-6-ethoxy 1,3,5-triazin-2-yl methylamine, maybridge3_000309, 6-ethoxy-n-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-amine
InChI-nyckel HEMSJLNVJJUYEU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=NC(=NC(=N1)NC)N
IUPAC-namn 6-etoxi-2-N-metyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 169.188
PubChem CID 693795
Formel vikt 169.19