Läs mer
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11449666
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449666 10 g 10g
11459666 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20213.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7377-08-4
MDL-nummer MFCD00009805
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
Smältpunkt 150°C to 154°C
Molekylformel C10H11N2O3
Synonym n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid
InChI-nyckel VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-namn 3-[(4-aminobensoyl)amino]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 207.21
Kvantitet 10 g
PubChem CID 719629
Formel vikt 208.22
Procent renhet 98%