Läs mer
N-(4-Aminobenzoyl)-Beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine |
| CAS | 7377-08-4 |
| Molekylformel | C10H12N2O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(4-Aminobenzoylamino)propionic Acid, 3-[(4-Aminobenzoyl)amino]propanoic Acid, N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, p-Amino-N-benzoyl-beta-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |