Läs mer
N-(4-Aminobenzoyl-d4)glycine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Aminohippuric-d4 Acid |
| CAS | 1219805-41-0 |
| Molekylformel | C9 2H4 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4 H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | 2-[(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.21 |
| Formel vikt | 198.0942 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |