Läs mer
N-(4-aminobenzoyl)-L-glutaminsyra, TRC
Produktkod. 17987734
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987734 1 g
30005415 5 g
17908814 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17987734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5937701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4271-30-1
Molekylformel C12 H14 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Synonym (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042
IUPAC-namn (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioinsyra
LEDER Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Analyt- eller komponentnamn (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.0903