missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-aminobutyl)-2-naftalensulfonamid hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Aminobutyl)-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 89108-46-3 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2S.ClH/c15-9-3-4-10-16-19(17,18)14-8-7-12-5-1-2-6-13(12)11-14;/h1-2,5-8,11,16H,3-4,9-10,15H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminobutyl)naftalen-2-sulfonamid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.83 |
| Formel vikt | 314.0856 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?