Läs mer
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30318260
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30318260 25 mg
1 options
Produktkod. 30318260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60190025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochl
CAS 78957-84-3
Molekylformel C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H
LEDER Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC-namn N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 349.28
Formel vikt 348.0466