missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 78957-84-3 |
| Molekylformel | C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.28 |
| Formel vikt | 348.0466 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?