Läs mer
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Aminobutyl)-5-Chloro-2-Naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 88519-57-7 |
| Molekylformel | C14 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.28 |
| Formel vikt | 348.0466 |