Läs mer
N-(4-aminobutyl)acetamid, TRC
Produktkod. 30324386
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324386 100 mg
1 options
Produktkod. 30324386 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA577033100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Aminobutyl)Acetamide
CAS 5699-41-2
Molekylformel C6H14N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym (4-(Acetylamino)butyl)amine, Acetylputrescine, Monoacetylputrescine, N-Acetylputrescine, N1-Acetyl putrescine
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
LEDER CC(=O)NCCCCN
IUPAC-namn N-(4-aminobutyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 130.1106