Läs mer
N-(4-aminobutyl)-N-etylisoluminol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545876 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15545876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439450010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 66612-29-1 | C14H20N4O2 | 276,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
CAS 66612-29-1
Smältpunkt 246,0 °C till 248,5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 89% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H20N4O2
MDL-nummer MFCD00010559
Kvantitet 1 g
Synonym n-4-aminobutyl-n-ethylisoluminol, abei, 6-4-aminobutyl ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 6-n-4-aminobutyl-n-ethyl amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 6-4-aminobutyl ethylamino-2,3-dihydro, 6-n-4-aminobutyl-n-ethylamino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, n-4-aminobutyl-n-ethylisolumiol
InChI-nyckel LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CCCCN)C1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
IUPAC-namn 6-[4-aminobutyl(etyl)amino]-2,3-dihydroftalazin-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 276.34
PubChem CID 196441
Formel vikt 276.34
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.