Läs mer
N-[4-(Aminocarbonyl)-3-fluorophenyl]-2-methylalanine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(Aminocarbonyl)-3-fluorophenyl]-2-methylalanine Methyl Ester |
| CAS | 1242137-21-8 |
| Molekylformel | C12H15FN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18-3)15-7-4-5-8(10(14)16)9(13)6-7/h4-6,15H,1-3H3,(H2,14,16) |
| LEDER | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-carbamoyl-3-fluoroanilino)-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.26 |