Läs mer
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Beskrivning
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine |
| CAS | 95523-13-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N6O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.38 |
| Formel vikt | 372.38 |
| Visa mer |