Läs mer
N-(4-aminofenyl)-N-metyl-2-(4-metylpiperazin-1-yl)acetamid, TRC
Produktkod. 17939464
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17939464 250 mg
17939204 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17939464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA628740250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 262368-30-9
Molekylformel C14H22N4O
Molekylvikt (g/mol) 262.35
Synonym N-(4-Aminophenyl)-N,4-dimethyl-1-piperazineacetamide, N-[[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]carbonyl]-N-methyl-p-phenylenediamine
IUPAC-namn N-(4-aminofenyl)-N-metyl-2-(4-metylpiperazin-1-yl)acetamid
LEDER CN1CCN(CC1)CC(=O)N(C)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O/c1-16-7-9-18(10-8-16)11-14(19)17(2)13-5-3-12(15)4-6-13/h3-6H,7-11,15H2,1-2H3
Formel vikt 262.1794