Läs mer
N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine-d6 |
| CAS | 1795133-90-2 |
| Molekylformel | C10H9D6N3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N’-(4-Aminophenyl)-N,N-(dimethyl-d6)ethanimidamide, BAY-d 9216-d6, p-[1-(Dimethyl-d6)]aminoethylimino)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3/c1-8(13(2)3)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,11H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=Nc1ccc(N)cc1)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N'-(4-aminophenyl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.28 |
| Formel vikt | 183.1643 |