missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N’-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N'-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylacetamidine |
| CAS | 35556-08-2 |
| Molekylformel | C10 H15 N3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N’-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide, BAY-d 9216, p-(1-Dimethylamino ethylimino)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3/c1-8(13(2)3)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,11H2,1-3H3/b12-8+ |
| LEDER | CN(C)\C(=N\c1ccc(N)cc1)\C |
| IUPAC-namn | N'-(4-aminophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.25 |
| Formel vikt | 177.1266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?