Läs mer
N-(4-aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-aminophenyl)-N2,N2-dimethylglycinamide |
| CAS | 25786-09-8 |
| Molekylformel | C10H15N3O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O/c1-13(2)7-10(14)12-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,7,11H2,1-2H3,(H,12,14) |
| LEDER | CN(C)CC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminophenyl)-2-(dimethylamino)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.25 |
| Formel vikt | 193.1215 |