Läs mer
N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamid, Mikromol™
Beskrivning
N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamid
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide |
| CAS | 1027941-35-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H12 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(pyrimidin-2-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)16(12-14-7-2-8-15-12)20(18,19)11-5-3-10(13)4-6-11/h2-8H,13H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)N(c1ncccn1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | N-(4-aminofenyl)sulfonyl-N-pyrimidin-2-ylacetamid |
| Show More |