Läs mer
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide), Mikromol™
Produktkod. 30049736
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049736 50 mg
1 options
Produktkod. 30049736 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0883.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
CAS 547-44-4
Analyt- eller komponentnamn N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea (Sulphacarbamide)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H9 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]urea, Sulfaguanidine Imp. B (EP), Sulphacarbamide, Sulfaguanidine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)10-7(9)11/h1-4H,8H2,(H3,9,10,11)
LEDER NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn (4-aminophenyl)sulfonylurea
Molekylvikt (g/mol) 215.23
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 215.0365 g/mol