Läs mer
N-4-Benzyloxyphenyl Isobutyrylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-4-Benzyloxyphenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 265989-30-8 |
| Molekylformel | C19 H21 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO3/c1-14(2)18(21)12-19(22)20-16-8-10-17(11-9-16)23-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3,(H,20,22) |
| LEDER | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-3-oxo-N-(4-phenylmethoxyphenyl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.37 |
| Formel vikt | 311.1521 |