Läs mer
N-[4-(beta-cyklohexylureidoethyl)bensensulfonyl] N'-cyklohexylurea, TRC
Produktkod. 17934805
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934805 50 mg
17904425 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98825050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10079-35-3
Molekylformel C22 H34 N4 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 450.59
Synonym Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-[p-[(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]- (7CI,8CI), N-[(Cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, N-[4-(β-Cyclohexylureidoethyl)benzensulfonyl] N'-Cyclohexylurea
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-3-[4-[2-(cyklohexylkarbamoylamino)etyl]fenyl]sulfonylurea
LEDER O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Formel vikt 450.2301