Läs mer
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 17058-74-1 |
| Molekylformel | C10H11BrClNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4'-Bromo-2-chloro-2',6'-acetoxylidide, Chloroacetyl-4-bromo-2,6-dimethylanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrClNO/c1-6-3-8(11)4-7(2)10(6)13-9(14)5-12/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | ClCC(NC1=C(C)C=C(Br)C=C1C)=O |
| IUPAC-namn | N-(4-bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-chloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.56 |
| Formel vikt | 274.97 |