Läs mer
N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| CAS | 96686-51-0 |
| Molekylformel | C9H9NOClBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrClNO/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cc(Br)ccc1NC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | N-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-chloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.53 |
| Formel vikt | 260.9556 |