missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Bromo-2-picolinoylphenyl)-2-chloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| CAS | 41526-21-0 |
| Molekylformel | C14 H10 Br Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19) |
| LEDER | ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.6 |
| Formel vikt | 351.9614 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?