Läs mer
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylkarbonyl)fenyl]-2-kloroacetamid, Mikromol
Produktkod. 30462411
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30462411 50 mg
1 options
Produktkod. 30462411 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0064.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylkarbonyl)fenyl]-2-kloroacetamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Analyt- eller komponentnamn N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 Br Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC-namn N-[4-brom-2-(pyridin-2-karbonyl)fenyl]-2-kloroacetamid
Molekylvikt (g/mol) 353.6
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 351,9614 g/mol