Läs mer
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol™
Produktkod. 17953936
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953936 25 mg
1 options
Produktkod. 17953936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0064.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Analyt- eller komponentnamn N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H10 Br Cl N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
LEDER ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC-namn N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Molekylvikt (g/mol) 353.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 351.9614 g/mol