Läs mer
N-(4-bromobutyl)ftalimid, 96 %
Produktkod. 11461868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461868 100 g 100g
11441868 5 g 5g
11451868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14517.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282,14 g/mol
N-(4-Bromobutyl)ftalimid används i organisk syntes och framställning av läkemedel. Det kan reagera med 1-fenyl-piperazin för att få N-[4-(4-fenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-ftalimid. Det är ett användbart syntesreagens som används för att syntetisera B-cyklodextrinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(4-Bromobutyl)ftalimid används i organisk syntes och tillverkning av läkemedel. Det kan reagera med 1-fenyl-piperazin för att få N-[4-(4-fenyl-piperazin-1-yl)-butyl]-ftalimid. Det är ett användbart syntesreagens som används för att syntetisera B-cyklodextrinderivat.
Löslighet
Löslig i etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5394-18-3
Molekylformel C12H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 282.14
MDL-nummer MFCD00005905
InChI-nyckel UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC-namn 2-(4-bromobutyl)isoindol-1,3-dion
LEDER BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Smältpunkt 77 °C till 81 °C
Kokpunkt 165 °C till 170 °C (1 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 164119
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 282.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.