Läs mer
N-(4-bromobutyl)ftalimid, TRC
Produktkod. 30331471
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331471 25 g
1 options
Produktkod. 30331471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68206025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Molekylformel C12H12BrNO2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
InChI formel InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
LEDER O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC-namn 2-(4-bromobutyl)isoindolin-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 282.13
Formel vikt 281.01