Läs mer
N-(4-Bromopheneethyl-phthalimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-4-Bromopheneethyl-phthalimide |
| CAS | 124499-18-9 |
| Molekylformel | C16H12BrNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]phthalimide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12BrNO2/c17-12-7-5-11(6-8-12)9-10-18-15(19)13-3-1-2-4-14(13)16(18)20/h1-8H,9-10H2 |
| LEDER | Brc1ccc(CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-bromophenyl)ethyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.18 |
| Formel vikt | 329.0051 |