Läs mer
N-(4-Bromophenyl)-[1,1-biphenyl]-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Bromophenyl)-[1,1-biphenyl]-4-amine |
| CAS | 1160294-93-8 |
| Molekylformel | C18H14BrN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14BrN/c19-16-8-12-18(13-9-16)20-17-10-6-15(7-11-17)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,20H |
| LEDER | Brc1ccc(Nc2ccc(cc2)c3ccccc3)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-bromophenyl)-4-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.22 |
| Formel vikt | 323.031 |