Läs mer
N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide |
| CAS | 316146-27-7 |
| Molekylformel | C15H14BrNO |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2,(H,17,18) |
| LEDER | Brc1ccc(NC(=O)CCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-(4-bromophenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.18 |
| Formel vikt | 303.0259 |