Läs mer
N-(4-bromofenyl)bensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 15491738
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491738 250 mg 250mg
15481738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15491738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55476.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 16468-97-6 | C12H10BrNO2S | 312,181 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16468-97-6
Molekylformel C12H10BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 312.181
MDL-nummer MFCD00159375
InChI-nyckel HHLFFQAEABRCOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-bromophenyl, 4'-bromobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-bromo, 4-bromophenyl phenylsulfonyl amine, 4/'-bromobenzenesulfonanilide, n-p-bromophenylbenzenesulphonamide, n-4-bromophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 293101
IUPAC-namn N-(4-bromfenyl)bensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.