Läs mer
N-(4-Bromophenyl)maleimide, 98%
Produktkod. 11458780
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458780 1 g 1g
11474464 5 g 5g
11484464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458780 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13119.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13380-67-1 | C10H6BrNO2 | 252.067 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13380-67-1
Molekylformel C10H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 252.067
MDL-nummer MFCD00030664
InChI-nyckel FECSFBYOMHWJQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl-2,5-dioxo-pyrrole, 1-4-bromophenyl maleimide, 1-4-bromophenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromphenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione,1-4-bromophenyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl azoline-2,5-dione
PubChem CID 123301
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)pyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC(=CC=C1N2C(=O)C=CC2=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Bromophenyl)maleimide
Smältpunkt 127°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 513122
Formel vikt 252.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.