Läs mer
Alfa Aesar™ N-(4-Bromophenyl)thiourea, 97%
Produktkod. 11377596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377596 5 g 5g
11367596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377596 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L11163.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2646-30-2
Molekylformel C7H7BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 231.11
MDL-nummer MFCD00041176
InChI-nyckel MRVQULNOKCOGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl thiourea, 4-bromophenyl thiourea, n-p-bromophenylthiourea, p-bromophenylthiourea, 1-4-bromophenyl-2-thiourea, thiourea, 4-bromophenyl, n-4-bromophenyl thiourea, urea, 1-p-bromophenyl-2-thio, p-bromophenyl thiourea
PubChem CID 2735620
ChEBI CHEBI:34391
IUPAC-namn (4-bromophenyl)thiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Bromophenyl)thiourea
Smältpunkt 178°C to 184°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2361884
Formel vikt 231.12
Procent renhet 97%