Läs mer
N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleamidic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleamidic Acid |
| CAS | 72748-87-9 |
| Molekylformel | C12 H17 N O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO5/c14-10(5-6-11(15)16)13-7-8-1-3-9(4-2-8)12(17)18/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/b6-5- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)NCC1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]methyl]cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.27 |
| Formel vikt | 255.1107 |