missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c14-10-5-6-11(15)13(10)7-8-1-3-9(4-2-8)12(16)17/h5-6,8-9H,1-4,7H2,(H,16,17) |
| Formel vikt | 237.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?