Läs mer
N-(4-karboxifenyl)bärnstenssyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358496
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358496 5 g 5g
11348496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17549.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 76475-62-2 | Molekylformel: C11H11NO5 | Molekylvikt: 237,21 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76475-62-2
Molekylformel C11H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 237.21
MDL-nummer MFCD00020530
InChI-nyckel IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-carboxypropanamido benzoic acid, 4-3-carboxypropanoyl amino benzoic acid, n-4-carboxyphenyl succinamic acid, 4-3-carboxypropanoylamino benzoic acid, cbkinase1_000202, cbkinase1_012602, cambridge id 5122038, n-4-carboxyphenyl succinamidic acid, 4-2-carboxyethylcarboxamido benzoic acid
PubChem CID 765581
IUPAC-namn 4-(3-karboxipropanoylamino)bensoesyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Smältpunkt ∽290 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3355574
Formel vikt 237.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.