Läs mer
N-(4-klor-2-(2-klorobenzoyl)fenyl)-2-oxoacetamid, TRC
Produktkod. 17913585
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17913585 500 mg
17943485 50 mg
17943185 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17913585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC400520500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C15H9Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 322.14
IUPAC-namn N-(4-klor-2-(2-klorobenzoyl)fenyl)-2-oxoacetamid
LEDER O=C(C([H])=O)NC(C=CC(Cl)=C1)=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-2-oxoacetamide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H9Cl2NO3/c16-9-5-6-13(18-14(20)8-19)11(7-9)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H,(H,18,20)
Formel vikt 321