missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]glycyl-L-prolinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]glycyl-L-prolinamide |
| CAS | 271246-51-6 |
| Molekylformel | C28H27Cl2N3O7S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-24-12-10-18(15-25(24)40-2)41(37,38)33(16-26(34)32-13-5-8-23(32)28(31)36)22-11-9-17(29)14-20(22)27(35)19-6-3-4-7-21(19)30/h3-4,6-7,9-12,14-15,23H,5,8,13,16H2,1-2H3,(H2,31,36)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=CC(C(C2=CC=CC=C2Cl)=O)=C(N(CC(N3[C@H](C(N)=O)CCC3)=O)S(C4=CC=C(OC)C(OC)=C4)(=O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (S)-1-(N-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-N-((3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl)glycyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.5 |
| Formel vikt | 619.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?