missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-2-methylphenyl)acetamide |
| CAS | 5202-86-8 |
| Molekylformel | C9H10NOCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-2-Methylacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)11-7(2)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C |
| IUPAC-namn | N-(4-chloro-2-methylphenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.63 |
| Formel vikt | 183.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?