missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine |
| CAS | 1226499-97-3 |
| Molekylformel | C13H12ClN5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-13-15-6-5-12(14)17-13/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17) |
| LEDER | Cc1c2ccc(Nc3nccc(Cl)n3)cc2nn1C |
| IUPAC-namn | N-(4-chloropyrimidin-2-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.72 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?