missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-2-pyrimidinyl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine |
| CAS | 1252927-45-9 |
| Molekylformel | C14H14ClN5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-methyl-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14ClN5/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)14-16-7-6-13(15)17-14/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3nccc(Cl)n3 |
| IUPAC-namn | N-(4-chloropyrimidin-2-yl)-N,2,3-trimethylindazol-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.75 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?