Läs mer
N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl)acetamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3O2/c1-3-20-13-5-11-10(4-12(13)18-8(2)19)14(15)9(6-16)7-17-11/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,18,19) |