Läs mer
N-(4-klor-3-fluorfenyl)-7-metoxi-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]kinazolin-4-amin, Mikromol™
Produktkod. 17982936
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17982936 25 mg
1 options
Produktkod. 17982936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-(4-klor-3-fluorfenyl)-7-metoxi-6-[3-(mortolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
CAS 1603814-04-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 Cl F N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC-namn N-(4-klor-3-fluorfenyl)-7-metoxi-6-(3-mortolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 446.9
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 446,1521 g/mol