Läs mer
N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-2-methylindoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)19(10)16(20)12-6-7-13(17)15(9-12)23(18,21)22/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H2,18,21,22) |
| Formel vikt | 350.0492 |