Läs mer
N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNO2/c1-12(2,3)11(15)14-9-6-5-8(13)7-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 241.087 |